Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’azasétron
Code produit 16667022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16667022 1 g 1g
16677022 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16667022 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465070010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123040-16-4
Formule moléculaire C17 H20 Cl N3 O3 . H Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate d’azasétron
Quantité 1 g
Poids de la formule 386,27
Forme physique Poudre
Type de produit Réactif
Pureté ≥ 97,5 % (HPLC)
Clé InChI DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN1C(=O)COC2=C1C=C(Cl)C=C2C(=O)NC1CN2CCC1CC2
Nom IUPAC hydrogen N-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}-6-chloro-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide chloride
Poids moléculaire (g/mol) 386.27