Learn More
Azatadine dimaleate, MedChemExpress
Code produit 16498378
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498378 10 mg
16498146 100 mg
16404277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498378 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0170A
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Azatadine dimaleate
CAS 3978-86-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H30N2O8
Quantité 10 mg
Synonyme Azatadine maleate
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=CC=CN=C4\2
Poids moléculaire (g/mol) 522.55
Poids de la formule 522.55
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation