Learn More
Dimalate Azatadine (TRC), TRC
Code produit 30180025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180025 50 mg 50mg
30179842 250 mg 250mg
30180216 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180025 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA80295050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3978-86-7
Formule moléculaire C20 H22 N2 . 2 C4 H4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 522.55
Synonyme 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2Z)-2-butenedioate (1:2), 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (Z)-2-butenedioate (1:2), 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidylidene)-, maleate (1:2) (8CI), 5-(4'-N-Methylpiperidylidene)-4-azo-10:11-dihydrodibenzocycloheptene dimaleate, Atoramin, Azatadine dimaleate, Azatadine maleate, Bonamid, Idulian, Optimine, Sch 10649, Trinalin, Zadine
Nom IUPAC (Z)-but-2-acide énedioïque ; 11-(1-méthylpipéridine-4-ylidène)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]pyridine
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azatadine Maleate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H22N2.2C4H4O4/c1-22-13-10-16(11-14-22)19-18-7-3-2-5-15(18)8-9-17-6-4-12-21-20(17)19;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11,13-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Poids de la formule 522.2002