Learn More
Dimalate Azatadine (TRC), TRC
Code produit 30180216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180216 5 mg 5mg
30180025 50 mg 50mg
30179842 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180216 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8029505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3978-86-7
Formule moléculaire C20 H22 N2 . 2 C4 H4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 522.55
Synonyme 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2Z)-2-butenedioate (1:2), 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (Z)-2-butenedioate (1:2), 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidylidene)-, maleate (1:2) (8CI), 5-(4'-N-Methylpiperidylidene)-4-azo-10:11-dihydrodibenzocycloheptene dimaleate, Atoramin, Azatadine dimaleate, Azatadine maleate, Bonamid, Idulian, Optimine, Sch 10649, Trinalin, Zadine
Nom IUPAC (Z)-but-2-acide énedioïque ; 11-(1-méthylpipéridine-4-ylidène)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]pyridine
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azatadine Maleate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H22N2.2C4H4O4/c1-22-13-10-16(11-14-22)19-18-7-3-2-5-15(18)8-9-17-6-4-12-21-20(17)19;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11,13-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Poids de la formule 522.2002