Learn More
AZD-2098, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AZD-2098 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | ,3-Dichloro-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, AZD 2098, AZD2098 |