Learn More
AZD-8055, MedChemExpress
Code produit 16460317
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460317 50 mg
16454976 100 mg
16403968 10 mg
16440986 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16460317 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10422
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Specifications
Nom chimique ou matériau AZD-8055
CAS 1009298-09-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H31N5O4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (71.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=NC3=NC(N4CCOC[C@@H]4C)=NC(N5[C@@H](C)COCC5)=C3C=C2)=CC=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 465.54
Poids de la formule 465.54
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease