Learn More
AZD 8186, TRC
Code produit 30179445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179445 100 mg 100mg
30179030 10 mg 10mg
30179229 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179445 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA808185100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1627494-13-6
Formule moléculaire C24H25F2N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 457.48
Synonyme AZD 8186, 8-[(1R)-1-[(3,5-Difluorophenyl)amino]ethyl]-N,N-dimethyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-6-carboxamide
Nom IUPAC 8-[(1R)-1-(3,5-difluoroanilino)éthyle]-N,N-diméthyl-2-morpholine-4-yl-4-oxochromène-6-carboxamide
SMILES C[C@@H](Nc1cc(F)cc(F)c1)c2cc(cc3C(=O)C=C(Oc23)N4CCOCC4)C(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-[(1R)-1-[(3,5-Difluorophenyl)amino]ethyl]-N,N-dimethyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-6-carboxamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H25F2N3O4/c1-14(27-18-11-16(25)10-17(26)12-18)19-8-15(24(31)28(2)3)9-20-21(30)13-22(33-23(19)20)29-4-6-32-7-5-29/h8-14,27H,4-7H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Poids de la formule 457.1813