Learn More
AZD1080, MedChemExpress
Code produit 16485888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485888 10 mg
16482037 50 mg
16476346 100 mg
16408537 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485888 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13862
MedChemExpress AZD1080 is a potent and selective GSK3 inhibitor. AZD1080 inhibits recombinant human GSK3α and GSK3β with pKi (IC50) of 8.2 (6.9 nM) and 7.5 (31 nM), respectively.
AZD1080 is a potent and selective GSK3 inhibitor. AZD1080 inhibits recombinant human GSK3α and GSK3β with pKi (IC50) of 8.2 (6.9 nM) and 7.5 (31 nM), respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD1080
Forme physique Solid
CAS 612487-72-6
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18N4O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Informations sur la solubilité DMSO : 21.35 mg/mL (63.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC(N1)=C(C2=CC=C(CN3CCOCC3)C=N2)C4=C1C=CC(C#N)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 334.37
Poids de la formule 334.37
Pourcentage de pureté 96.58%
Qualité Research