Learn More
AZD1283, MedChemExpress
Code produit 16456946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16456946 100 mg
16492907 50 mg
16439387 5 mg
16406848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16456946 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15799
MedChemExpress AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10; with binding IC50 of 11 nM.
AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD1283
CAS 919351-41-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H26N4O5S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (212.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(OCC)=O)C=C(C#N)C(N2CCC(C(NS(=O)(CC3=CC=CC=C3)=O)=O)CC2)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 470.54
Poids de la formule 470.54
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation