Learn More
AZD2014, TRC
Code produit 30179266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179266 50 mg 50mg
30179588 100 mg 100mg
30179421 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA80811550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1009298-59-2
Formule moléculaire C25H30N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 462.54
Synonyme AZD2014, Vistusertib
Nom IUPAC 3-[2,4-bis[(3S)-3-méthylmorpholine-4-yl]pyrido[2,3-d]pyrimidine-7-yl]-N-méthylbenzamide
SMILES CNC(=O)c1cccc(c1)c2ccc3c(nc(nc3n2)N4CCOC[C@@H]4C)N5CCOC[C@@H]5C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N-methylbenzamide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H30N6O3/c1-16-14-33-11-9-30(16)23-20-7-8-21(18-5-4-6-19(13-18)24(32)26-3)27-22(20)28-25(29-23)31-10-12-34-15-17(31)2/h4-8,13,16-17H,9-12,14-15H2,1-3H3,(H,26,32)/t16-,17-/m0/s1
Poids de la formule 462.2379