Learn More
AZD2098, MedChemExpress
Code produit 16460139
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460139 10 mg
16412338 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16460139 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00064
MedChemExpress AZD2098 is a potent and selective CC-chemokine receptor 4 (CCR4) inhibitor with pIC50s of 7.8, 8.0, 8.0 and 7.6 for human, rat, mouse and dog respectively, used for asthma research.
AZD2098 is a potent and selective CC-chemokine receptor 4 (CCR4) inhibitor with pIC50s of 7.8, 8.0, 8.0 and 7.6 for human, rat, mouse and dog respectively, used for asthma research.
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD2098
CAS 566203-88-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H9Cl2N3O3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (299.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1Cl)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 334.18
Poids de la formule 334.18
Pourcentage de pureté 99.86%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation