Learn More
AZD2906, MedChemExpress
Code produit 16483236
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483236 25 mg
16465586 100 mg
16457527 5 mg
16424788 10 mg
16411057 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16483236 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113854
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD2906
CAS 1034148-15-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H25FN4O3
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (271.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(N2N=CC3=CC(O[C@@H]([C@@H](NC(C4CC4)=O)C)C5=CC=C(N=C5)OC)=CC=C23)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 460.5
Poids de la formule 460.5
Pourcentage de pureté 99.82%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation