Learn More
AZD3839 free base, MedChemExpress
Code produit 16481847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481847 50 mg
16468377 5 mg
16463356 25 mg
16425688 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16481847 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13438
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress AZD3839 free base is a potent and selective orally active, brain-permeable BACE1 inhibitor (Ki=26 nM).
AZD3839 free base shows 14 and >1000-fold selectivity against BACE2 and cathepsin D, respectively. AZD3839 free base exhibits dose- and time-dependent lowering of plasma, brain, and cerebrospinal fluid Aβ levels in mouse, guinea pig, and non-human primate. AZD3839 free base can be used for the research of Alzheimer's disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD3839 free base
CAS 1227163-84-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H16F3N5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (289.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C2C([C@](C3=CC=CC(C4=CN=CN=C4)=C3)(C5=CC(C(F)F)=NC=C5)N=C2N)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 431.41
Poids de la formule 431.41
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death