Learn More
AZD4547, MedChemExpress
Description
AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AZD4547 |
| CAS | 1035270-39-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H33N5O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (269.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H](C1)N[C@@H](C)CN1C2=CC=C(C(NC3=NNC(CCC4=CC(OC)=CC(OC)=C4)=C3)=O)C=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 463.57 |
| Poids de la formule | 463.57 |
| Afficher plus |