Learn More
AZD4547, TRC
Code produit 30179389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179389 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179389 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA80812010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rel-N-[5-b-(3,5-Diméthoxyphényl)éthyle]-1H-pyrazol-3-yl]-4-[(3R,5S)-3,5-diméthyl-1-piperazinyl]benzamide
CAS 1035270-39-3
Synonyme AZD-4547∣AZD4547
Quantité 10 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C26H33N5O3
Poids moléculaire 463.57