Learn More
AZD5904, MedChemExpress
Code produit 16484418
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484418 10 mg
16450737 50 mg
16423076 25 mg
16417147 5 mg
16405316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16484418 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111341
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD5904
CAS 618913-30-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12N4O2S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 22.73 mg/mL (90.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1N=CN3)=S
Poids moléculaire (g/mol) 252.29
Poids de la formule 252.29
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation