missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD7687, MedChemExpress

Code produit 16452667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452667 50 mg
16459147 5 mg
16446578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16452667 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15497

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.

AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.

Spécification

Nom chimique ou matériau AZD7687
CAS 1166827-44-6
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25N3O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (136.08 mM)
SMILES CC1=C(C(N)=O)N=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C(C)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 367.44
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 99.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.