Learn More
AZD7687, MedChemExpress
Code produit 16459147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459147 5 mg
16452667 50 mg
16446578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16459147 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15497
MedChemExpress AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD7687
CAS 1166827-44-6
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25N3O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (136.08 mM)
SMILES CC1=C(C(N)=O)N=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C(C)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 367.44
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 99.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism