Learn More
AZD8055, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | AZD8055 |
| CAS | 1009298-09-2 |
| Formule moléculaire | C25 H31 N5 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol, [5-[2,4-Bis((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]- 2-methoxyphenyl]methanol, AZD 8055, [5-[2,4-Bis((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)pyrido[5,6-e]pyrimidin-7-yl]-2-methoxyphenyl]methanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H31N5O4/c1-16-14-33-10-8-29(16)24-20-5-6-21(18-4-7-22(32-3)19(12-18)13-31)26-23(20)27-25(28-24)30-9-11-34-15-17(30)2/h4-7,12,16-17,31H,8-11,13-15H2,1-3H3/t16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1CO)c2ccc3c(nc(nc3n2)N4CCOC[C@@H]4C)N5CCOC[C@@H]5C |
| Nom IUPAC | [5-[2,4-bis[(3S)-3-méthylmorpholine-4-yl]pyrido[2,3-d]pyrimid-7-yl]-2-méthoxyphényl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 465.54 |
| Poids de la formule | 465.2376 |