Learn More
AZD8055, TRC
Product Code. 30345553
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30345553 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30345553 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA80813010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau AZD8055
CAS 1009298-09-2
Formule moléculaire C25 H31 N5 O4
Quantité 10 mg
Synonyme 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol, [5-[2,4-Bis((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]- 2-methoxyphenyl]methanol, AZD 8055, [5-[2,4-Bis((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)pyrido[5,6-e]pyrimidin-7-yl]-2-methoxyphenyl]methanol
Formule InChI InChI=1S/C25H31N5O4/c1-16-14-33-10-8-29(16)24-20-5-6-21(18-4-7-22(32-3)19(12-18)13-31)26-23(20)27-25(28-24)30-9-11-34-15-17(30)2/h4-7,12,16-17,31H,8-11,13-15H2,1-3H3/t16-,17-/m0/s1
SMILES COc1ccc(cc1CO)c2ccc3c(nc(nc3n2)N4CCOC[C@@H]4C)N5CCOC[C@@H]5C
Nom IUPAC [5-[2,4-bis[(3S)-3-méthylmorpholine-4-yl]pyrido[2,3-d]pyrimid-7-yl]-2-méthoxyphényl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 465.54
Poids de la formule 465.2376