missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD8329, MedChemExpress

Code produit 16463497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463497 50 mg
16487436 100 mg
16417478 10 mg
16409957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16463497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18173

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.

AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.

Spécification

Nom chimique ou matériau AZD8329
Forme physique Solid
CAS 1048668-70-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H31N3O3
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (148.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2N=CC(C(NC3C(C4)CC5CC4CC3C5)=O)=C2C(C)(C)C)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 421.53
Poids de la formule 421.53
Pourcentage de pureté 99.72%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.