Learn More
AZD9056 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16490228
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490228 5 mg
16447768 10 mg
16413737 50 mg
16457616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490228 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19427A
MedChemExpress AZD9056 hydrochloride is a selective orally active inhibitor of P2X7 which plays a significant role in inflammation and pain-causing diseases.
AZD9056 hydrochloride is a selective orally active inhibitor of P2X7 which plays a significant role in inflammation and pain-causing diseases.
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD9056 hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 345303-91-5
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H36Cl2N2O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (109.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (3.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC(CCCNCCCO)=CC=C1Cl)NCC2(C[C@H](C3)C4)C[C@H]4C[C@H]3C2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 455.46
Poids de la formule 455.46
Pourcentage de pureté 98.14%
Qualité Research