Learn More
AZD9496, MedChemExpress
Code produit 16476016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476016 100 mg
16463336 25 mg
16418137 5 mg
16411607 50 mg
16400186 2 mg
16475418 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16476016 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12870
MedChemExpress AZD9496 is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with an IC50 of 0.28 nM. AZD9496 is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).
AZD9496 is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with an IC50 of 0.28 nM. AZD9496 is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).
Spécification
Nom chimique ou matériau AZD9496
CAS 1639042-08-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H25F3N2O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 104.5 mg/mL (236.17 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC(F)=C([C@H]2N(CC(C)(F)C)[C@H](C)CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)C(F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 442.47
Poids de la formule 442.47
Pourcentage de pureté 99.28%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death