Learn More
Chlorhydrate d’azélastine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16564304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16564304 250 mg 250mg
16554304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16564304 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 465082500
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79307-93-0 | C22H25Cl2N3O | 418.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79307-93-0
Formule moléculaire C22H25Cl2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 418.36
Numéro MDL MFCD00242783
Clé InChI YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC chlorure de 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2-(1-méthylazepan-4-yl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one d’hydrogène
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCC(CC1)N1N=C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelastine hydrochloride
Point de fusion 225.0°C to 229.0°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 418.36