Learn More
Chlorhydrate d’azélastine, TRC
Code produit 18083840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083840 10 mg 10mg
18021050 500 mg 500mg
17999959 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18083840 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA80825010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79307-93-0
Formule moléculaire C22 H24 Cl N3 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 418.36
Synonyme 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9CI), A 5610, Allergodil, Astelin, Astepro, Azelast, Azelastine hydrochloride, Azeptin, E 0659, Optivar, Rhinolast, W 2979M, Zalastine
Nom IUPAC 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2-(1-méthylazépane-4-yl)phtalazine-1-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelastine hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
Poids de la formule 417.1375