Learn More
Azolastine N-oxyde (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30040432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040432 50 mg 50mg
30041387 10 mg 10mg
30041071 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA80826050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 640279-88-5
Formule moléculaire C22 H24 Cl N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 397.9
Synonyme 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
Nom IUPAC 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2-(1-méthyl-1-oxydoazépane-1-ium-4-yl)phtalazine-1-one
SMILES C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Poids de la formule 397.1557
Pourcentage de pureté >95%