Learn More
Azolastine N-oxyde (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30041387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041387 10 mg 10mg
30040432 50 mg 50mg
30041071 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA80826010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 640279-88-5
Formule moléculaire C22 H24 Cl N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 397.9
Synonyme 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
Nom IUPAC 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2-(1-méthyl-1-oxydoazépane-1-ium-4-yl)phtalazine-1-one
SMILES C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Poids de la formule 397.1557
Pourcentage de pureté >95%