Learn More
Azepan-2-one, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31028876
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31028876 1 kg
31022505 25 g
31018923 100 g
31015899 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31028876 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1274021000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Azepan-2-one
CAS 105-60-2
Formule moléculaire C6H11NO
Numéro MDL MFCD00006936
Quantité 1 kg
SMILES O=C1CCCCCN1
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Pourcentage de pureté 99%