Learn More
Oxime d’azépan-2-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10496462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10496462 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10496462 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD11194DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Azepan-2-one oxime
CAS 19214-08-5
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H12N2O
Numéro MDL MFCD00053062
Quantité 1 g
Synonyme azepan-2-one oxime, n-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2z-azepan-2-one oxime, 2h-azepin-7-amine,3,4,5,6-tetrahydro-n-hydroxy, n-2e-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino azaperhydroepine, n-2z-azepan-2-ylidene hydroxylamine, caprolactam-oxime, hieh@hpdeewafjjadp, azepan-2-oneoxime
Clé InChI PPOHPUOKXMNCCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O\N=C1/CCCCCN1
Nom IUPAC N-[(2E)-azepan-2-ylidene]hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 128.18
CID PubChem 1810625
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 97%