Learn More
Sel de chlorhydrate d'azétidin-3-ol, TRC
Code produit 30339859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339859 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA81320025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azetidin-3-ol, Hydrochloride Salt
CAS 18621-18-6
Formule moléculaire C3 H7 N O . Cl H
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
SMILES Cl.OC1CNC1
Nom IUPAC azétidine-3-ol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 109.55
Poids de la formule 109.0294