Learn More
Azétidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10593031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10593031 250 mg Flacon en verre -
10481681 1 g Flacon en verre 1g
11996621 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10593031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296732500
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 503-29-7 | C3H7N | 57.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-29-7
Formule moléculaire C3H7N
Poids moléculaire (g/mol) 57.09
Clé InChI HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
CID PubChem 10422
ChEBI CHEBI:30968
Nom IUPAC Azétidine
SMILES C1CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azetidine
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 61.0°C to 62.0°C
Point d’éclair −20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4330
Quantité 250 mg
Beilstein 20,2
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 57.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Azetidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.