Learn More
Chlorhydrate d’azétidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10346924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10346924 1 g Flacon en verre 1g
10356924 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10346924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398730010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36520-39-5 | C3H7N·HCl | 93.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36520-39-5
Formule moléculaire C3H7N·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 93.56
Numéro MDL MFCD00191762
Clé InChI HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
CID PubChem 12308726
Nom IUPAC azetidine ; chlorhydrate
SMILES C1CNC1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Azetidine hydrochloride
Point de fusion >300°C
Point d’éclair 152°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 93.56
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Azetidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.