Learn More
Azido-érythro-sphingosine, TRC
Code produit 30179605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 mg
250 mg
Conditionnement:
1mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179605 25 mg 25mg
30179519 1 mg 1mg
30179193 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA92650025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103348-49-8
Formule moléculaire C18 H35 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 325.49
Nom IUPAC (E,2S,3R)-2-azidooctadèque-4-ène-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Azido-erythro-sphingosine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Poids de la formule 325.2729