Learn More
Azido-PEG3-azide, TRC
Code produit 30359247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359247 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4168751G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 101187-39-7
Formule moléculaire C8 H16 N6 O3
Quantité 1 g
Synonyme 1,1'-Oxybis[2-(2-azidoethoxy)ethane, 1-Azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
Formule InChI InChI=1S/C8H16N6O3/c9-13-11-1-3-15-5-7-17-8-6-16-4-2-12-14-10/h1-8H2
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Nom IUPAC 1-azido-2-[2-[2-(2-azidoétoxy)éthoxy]éthoxy]éthane
Poids moléculaire (g/mol) 244.25
Poids de la formule 244.1284