Learn More
Conjugué azido-PEG3-biotine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406689 100 mg 100mg
15496679 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64996.MC
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Conjugué azoture-biotine à espaceur PEG pour l’amélioration de la solubilité en milieu aqueux
Biotinylation reagent for labeling alkyne containing molecules or biomolecules using either copper-catalyzed 1,3 dipolar cycloaddition click chemistry or copper-free click chemistry with cyclooctyne derivatives. The azide group reacts with alkynes to form a stable triazole linkage facilitating the introduction of biotin into your alkyne modified system of interest. This reaction is bioorthogonal or in other words compatible with biological systems in that it?s components do not react with the biological environment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif de biotinylation pour l’étiquetage des molécules contenant des alcynes ou des biomolécules à l’aide de la chimie de clic de cycloaddition 1,3 dipolaire catalysée par le cuivre ou de la chimie de clic sans cuivre avec des dérivés de cyclooctyne. Le groupe azide réagit avec les alcynes pour former une liaison triazole stable facilitant l’introduction de la biotine dans le système alcynique modifié qui vous intéresse. Cette réaction est bioorthogonale ou, en d’autres termes, compatible avec les systèmes biologiques en ce que les composants ne réagissent pas avec l’environnement biologique.
Solubilité
Solubile dans le DMSO, le DMF et l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 875770-34-6
Formule moléculaire C18H32N6O5S
Poids moléculaire (g/mol) 444.551
Numéro MDL MFCD20134145
Clé InChI ZWFOOMQCYIGZBE-ZOBUZTSGSA-N
Synonyme biotin-peg3-azide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl biotinamide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamide, biotin-peg4-n3, azide-peg3-biotin conjugate, azido-peg3-biotin conjugate, 11-r-+-biotinylamino-1-azido-3,6,9-trioxaundecane, 3abeta,6abeta-n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazole-4alpha-pentanamide
CID PubChem 60146223
Nom IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-azidoéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthyl]pentanamide
SMILES C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])NC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Azido-PEG3-biotin conjugate
Couleur Blanc à gris
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubile in DMSO,DMF and water.
Poids de la formule 444.55
Forme physique Solide