Learn More
Azido-PEG7-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Azido-PEG7-amine |
| CAS | 1333154-77-0 |
| Formule moléculaire | C16H34N4O7 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H34N4O7/c17-1-3-21-5-7-23-9-11-25-13-15-27-16-14-26-12-10-24-8-6-22-4-2-19-20-18/h1-17H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 394.46 |
| Poids de la formule | 394.2427 |