Learn More
Azidoéthanol, TRC
Code produit 30136239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136239 10 g 10g
30136594 5 g 5g
30004836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136239 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA84856010G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1517-05-1
Formule moléculaire C2 H5 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 87.08
Synonyme Ethanol, 2-azido-, -Azido-2-hydroxyethane, 2-Azido-1-ethanol, 2-Azidoethanol, 2-Hydroxyethyl azide, Azidoethanol, 2-Azidoethanol
Nom IUPAC 2-azidoéthanol
SMILES OCCN=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Azidoethanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C2H5N3O/c3-5-4-1-2-6/h6H,1-2H2
Poids de la formule 87.0433
Pourcentage de pureté >95%