Learn More
Azidoéthanol, TRC
Code produit 30136594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136594 5 g 5g
30136239 10 g 10g
30004836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136594 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8485605G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1517-05-1
Formule moléculaire C2 H5 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 87.08
Synonyme Ethanol, 2-azido-, -Azido-2-hydroxyethane, 2-Azido-1-ethanol, 2-Azidoethanol, 2-Hydroxyethyl azide, Azidoethanol, 2-Azidoethanol
Nom IUPAC 2-azidoéthanol
SMILES OCCN=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Azidoethanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H5N3O/c3-5-4-1-2-6/h6H,1-2H2
Poids de la formule 87.0433
Pourcentage de pureté >95%