Learn More
Azidotri-n-butyltine(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15421948 1 g 1g
15431948 5 g 5g
15441948 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55634.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 17846-68-3 | C12H27N3Sn | 332.079 g/mol
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azidotri-n-butyltine(IV) est largement utilisé comme réactif dans la synthèse des composés de tétrazolylbenzène. Il est utilisé dans la recherche pharmaceutique et implique la synthèse de dérivés du tétrazole, qui est utilisée pour créer des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.
Solubilité
Miscible avec le toluène, l’hexane, l’acétonitrile et le tétrahydrofurane.
Remarques
Utiliser dans une hotte filtrante. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17846-68-3
Formule moléculaire C12H27N3Sn
Poids moléculaire (g/mol) 332.079
Numéro MDL MFCD00216557
Clé InChI JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide
CID PubChem 4984872
Nom IUPAC Azido(tributyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Azidotri-n-butyltin(IV)
Densité 1.212
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3SnN3
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Miscible with toluene,hexane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 332.06
Pourcentage de pureté 95%