Learn More
Azidotri-n-butyltine(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441948
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
15441948 25 g 25g
15421948 1 g 1g
15431948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15441948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55634.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 17846-68-3 | C12H27N3Sn | 332.079 g/mol
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azidotri-n-butyltine(IV) est largement utilisé comme réactif dans la synthèse des composés de tétrazolylbenzène. Il est utilisé dans la recherche pharmaceutique et implique la synthèse de dérivés du tétrazole, qui est utilisée pour créer des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.
Solubilité
Miscible avec le toluène, l’hexane, l’acétonitrile et le tétrahydrofurane.
Remarques
Utiliser dans une hotte filtrante. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17846-68-3
Formule moléculaire C12H27N3Sn
Poids moléculaire (g/mol) 332.079
Numéro MDL MFCD00216557
Clé InChI JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide
CID PubChem 4984872
Nom IUPAC azido(tributyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Azidotri-n-butyltin(IV)
Densité 1.212
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3SnN3
Quantité 25 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Miscible with toluene,hexane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 332.06
Pourcentage de pureté 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.