Learn More
Azilsartan medoxomil, MedChemExpress
Code produit. 16488747
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16488747
Marque: Medchem Express HY14736
MedChemExpress Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Spécification
Nom chimique ou matériau Azilsartan medoxomil
CAS 863031-21-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H24N4O8
Quantité 5 mg
Synonyme TAK-491
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (219.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NC(ON5)=O)C=C3)=CC=C1)OCC6=C(C)OC(O6)=O
Poids moléculaire (g/mol) 568.53
Poids de la formule 568.53
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.