Learn More
Azinphos-éthyl D10 100 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Azinphos-ethyl D10 (ethyl D10) |
| CAS | 2732916-08-2 |
| Solvant ou matrice | Acetone |
| Formule moléculaire | C12 2H10 H6 N3 O3 P S2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | Azinphos-ethyl D10 (ethyl D10) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16N3O3PS2/c1-3-17-19(20,18-4-2)21-9-15-12(16)10-7-5-6-8-11(10)13-14-15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])SCN1N=Nc2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 3-[bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phosphinothioylsulfanylmethyl]-1,2,3-benzotriazin-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 355.44 |
| Afficher plus |