Learn More
Azinphos-éthyl-d10 (diéthyl-d10), CDN
Code produit 30328525
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328525 0.01 g 0.01g
30325519 0.005 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30328525 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND80670.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azinphos-ethyl D10 (ethyl D10)
CAS 2732916-08-2
Formule moléculaire C12 2H10 H6 N3 O3 P S2
Quantité 0.01 g
Synonyme Azinphos-ethyl D10 (ethyl D10)
Formule InChI InChI=1 S/C12H16N3O3PS2/c1-3-17-19(20,18-4-2)21-9-15-12(16)10-7-5-6-8-11(10)13-14-15/h5-8 H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])SCN1N=Nc2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 3-[bis(1,1,2,2,2-pentadénoéthoxy)phosphinothioylsulfanylméthyl]-1,2,3-benzotriazin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 355.44
Poids de la formule 355.0998 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 95% Chemical Purity