Learn More
R&D Systems™ Azithromycin
Code produit 18035262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18035262 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18035262 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3771/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.42€
    175.35€ / 50mg
    Économisez 18.07€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic; inhibits 50S ribosomal subunit formation and elongation at transpeptidation
Azithromycin is a macrolide antibiotic. Inhibits 50S ribosomal subunit formation and elongation at transpeptidation step in gram-positive and gram-negative organisms. Orally active with improved pharmacokinetics over erythromycin in mouse models. Inhibits autophagy. Predicted to disrupt binding of SARS-CoV-2 spike protein to ACE2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azithromycin
CAS 83905-01-5
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C38H72N2O12
Poids de la formule 748.98
Type de produit Azithromycin
Pureté 99%
Poids moléculaire 749.00