Learn More
Azithromycin, MedChemExpress
Code produit 16491866
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491866 500 mg
16427346 100 mg
16481266 200 mg
16473397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491866 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17506
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
MedChemExpress Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Azithromycin
Forme physique Solid
CAS 83905-01-5
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H72N2O12
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme CP 62993
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.51 mM)
SMILES C[C@@H]([C@@H]([C@@](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@@H]1O)CC)=O)([H])C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](CN([C@@H]1C)C)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Poids moléculaire (g/mol) 748.98
Poids de la formule 748.98
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research