Learn More
Azithromycine, TRC
Code produit 17961845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961845 50 mg 50mg
17932055 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17961845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA92701850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83905-01-5
Formule moléculaire C38 H72 N2 O12
Poids moléculaire (g/mol) 748.98
Synonyme 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 9-Deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoetrythromycin A, AZM, Aruzilina, Arzomicin, Auricin, Auricin (polyketide antibiotic), AzaSite, Azadose, Azatril, Azee, Azenil, Azimin, Aziromycin, Azisara, Azithral, Azithrocin, Azithromycin, Azithromycin A, Azitrocin, Azitromax, Aziwin, Aziwok, Azomycin, Azomycin (macrolide), Aztrin, CP 62993, Durasite, Hemomycin, Macromycin, Macrozit, N-Methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycin A, Sanhe, Setron, Shimen, Sumamed, Sumazid, Tobil, Tridosil, Tromix, Trozocina, Ultreon, XZ 405, XZ 450, Xithron, Xithrone, Zeto, Zi-Factor, Zifin, Zistic, Zithromac, Zithromax, Zithromax IV, Zitrim, Zitrocin, Zitromax, Zythromax
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-2-éthyle-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptéthyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azithromycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C38H72N2O12/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Poids de la formule 748.5085
Pourcentage de pureté >95%