Learn More
Azlon™ Burette en acrylique
Code produit 12033903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12033903 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12033903 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur BDH112T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.97€
    78.20€ / 1 pièces
    Économisez 9.77€
    11% de réduction
En stock
Burette en acrylique Azlon™ adaptée à une utilisation dans les laboratoires pédagogiques, de recherche ou industriels, surtout lorsque des ruptures se produisent souvent.
  • Convient à une utilisation dans les domiciles, en particulier lorsque des récipients sont souvent cassés
  • Précision de classe B
  • Parfaite pour une utilisation dans un environnement pédagogique
  • Fournie avec des robinets d’arrêt en PMP / PP
  • Chaque burette est fournie avec une fiche de données techniques
  • Les burettes en acrylique transparent résistant aux chocs sont imprimées en noir et avec une précision de classe B
  • Non affectées par la plupart des solutions aqueuses diluées (sauf l’ammoniac et le HF), mais non adaptées à l’éthanol ou aux solvants organiques
  • Étalonnage individuel
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Acrylique
Graduations 0,1 mL
À utiliser avec (application) Laboratoires pédagogiques spécialement où des récipients sont souvent cassés
Nb par paquet 1/boîte
Comprend Robinet d’arrêt
Matériau du robinet d’arrêt PMP, PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385