Learn More
Paniers Azlon™ avec couvercle à charnière
Code produit 12085542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
167 x 167 x 155 mm
225 x 225 x 230 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12085542 167 x 167 x 155 mm 1 pièce
12095542 225 x 225 x 230 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12085542 Fournisseur Azlon Code fournisseur BWK006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20€
    26.28€ / 1 pièces
    Économisez 47.92€
    64% de réduction
En stock
Idéaux pour la stérilisation de tubes à essai
  • Autoclavables à 121°C
  • Parfaits pour la stérilisation des tubes à essai
  • Utiles pour le stockage dans le laboratoire
  • Empilables pour un gain de place
Spécification
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Pour le stockage dans le laboratoire, la stérilisation des tubes à essai
Hauteur (métrique) extérieure 155 mm
Longueur (métrique) 167 mm
Comprend Couvercle à charnière
Matériau PP
Largeur (métrique) extérieure 167 mm
Dimensions (L x l x H) 167 x 167 x 155 mm