Learn More
Flacon à col large Azlon™, 500 ml, 46 mm, en PEHD, conditionné en vrac
Code produit 15377027
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
110 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15377027 500 ml 110 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15377027 Fournisseur Azlon Code fournisseur BWH0500BULK
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons en PEHD adaptés aux applications relatives aux denrées alimentaires
Ce produit est adapté aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et/ou américaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau PEHD