Learn More
Kit de 11 tiges de support à pointe étroite pour égouttoir mural Azlon™
Code produit 12093431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
0,23 in
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) externe Conditionnement
12093431 0,23 in 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12093431 Fournisseur Azlon Code fournisseur WRP002P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.74€
    49.13€ / 1 kits
    Économisez 19.61€
    28% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
Tiges de support à pointe étroite à utiliser avec l’égouttoir Azlon™
Crochets à pointe étroite pour utiliser avec Azlon™ la Grille de Drainage
  • Les tiges de support se placent simplement sur le circuit arrière et sont espacées pour permettre à des matériaux de laboratoire de différentes tailles de s’adapter à l’égouttoir
  • L’eau est recueillie dans le bac à la base de l’égouttoir et s’écoule par un tube en caoutchouc qui peut être dirigé dans un évier ou un récipient à proximité
  • Fourni avec les accessoires de fixation murale
  • Mesure approximativement 650 mm de haut et 450 mm de large
  • Un kit de tiges de support étroites pour tubes à essai et fioles jaugées est également disponible
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rack de vidange
Diamètre (impériale) externe 0,23 in
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Type de produit Tige de support étroite